추천 제품
vapor density
4.15 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
autoignition temp.
878 °F
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal