About This Item
Linear Formula:
13CH313CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
66.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-50.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.