주요 문서
588040
Sigma-Aldrich
Chloroethane-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
65.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinderHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-50 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)