주요 문서
586943
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N13CH213CH2NH2 . 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
135.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
mp
300 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)