578576
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
technical grade
동의어(들):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
추천 제품
Grade
technical grade
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객