주요 문서
56790
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic monohydrate
≥95.0% (T)
동의어(들):
Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN(CH2COONa)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
195.08
Beilstein:
3790611
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (T)
양식
solid
작용기
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)