분석
97%
양식
solid
mp
184-188 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Oc1cnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-11-9/h1-5,12H
InChI key
JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable