반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
0.3 M in methylene chloride
bp
40 °C
density
1.369 g/mL at 25 °C
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
InChI key
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Widely used reagent for the mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
Dess, D. B.; Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4155-4155 (1983)