주요 문서
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
273.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C
작용기
phenoxy
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flash Point (°C)
-21.2 °C - (THF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)