주요 문서
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
동의어(들):
C8 silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
12% carbon loading
Quality Level
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)