설명
cationic
Quality Level
농도
~40% active ingredients in H2O
기술
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
density
1.11 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)C)C=C.N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Luviquat is a trademark of BASF SE
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객