주요 문서
190845
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
동의어(들):
PVP-VA copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
전이 온도
Tg 64 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) can be used as a starting material to prepare a quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) for dye-sensitized solar cells.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)