550752
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidine methyl ester
97%
동의어(들):
[Methyl(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)amino]propionate]
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H27N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
InChI key
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.