주요 문서
550213
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
동의어(들):
Neopentylmagnesium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
130.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.771 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)