주요 문서
541451
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C10H7)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
분자량
average Mw ~30,000
전이 온도
Tm 148 °C (DSC)
SMILES string
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI key
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)