513571
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
동의어(들):
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
CAS Number:
Molecular Weight:
288.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
농도
80 wt. % in odorless mineral spirits
refractive index
n20/D 1.442
density
0.898 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
InChI key
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Polymerization initiator
법적 정보
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup