주요 문서
491209
Sigma-Aldrich
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)913CH=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)