주요 문서
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
동의어(들):
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BF3K
CAS Number:
Molecular Weight:
210.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
269-274 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
InChI key
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)