주요 문서
487716
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic-1-13C acid sodium salt
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Ketoisocaproic-1-13C acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic-1-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
153.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
InChI key
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.