주요 문서
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CH213CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
152.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
InChI key
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)