제품명
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 1.3 wt % dispersion in H2O
구성
PEDOT content, 0.5 wt. %
PSS content, 0.8 wt. %
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
1.3 wt % dispersion in H2O
밴드 간극
1.6 eV
전도도
1 S/cm
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
Tutorial Lithography Nanopatterning at Sigma-Aldrich. Lithography, based on traditional ink-printing techniques, is a process for patterning various layers, such as conductors, semiconductors, or dielectrics, on a surface.
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.