분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
density
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H5ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter