주요 문서
303771
Sigma-Aldrich
1-Propanesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
142.60
Beilstein:
1747500
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of