주요 문서
470627
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
98%
동의어(들):
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
acetone: 18 wt. % at 40 °C
SMILES string
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)