주요 문서
467456
Sigma-Aldrich
2-Methylthianaphthene
97%
동의어(들):
2-Methylbenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8S
CAS Number:
Molecular Weight:
148.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
47-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
InChI key
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)