분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
85.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29.6 °C - closed cup