주요 문서
454699
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
97%
동의어(들):
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (S)-(+)-Methyl glycidyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
102505
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)