주요 문서
363537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
99%
동의어(들):
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
5246494
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
density
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI key
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether can be used to prepare 1-octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol, which is a key intermediate for the synthesis of triglycerides containing α-eleostearic acid.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)