추천 제품
Grade
anhydrous
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.