주요 문서
401218
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Aluminum tribromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AlBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
266.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
불순물
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)