주요 문서
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
동의어(들):
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15P
CAS Number:
Molecular Weight:
178.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC/CH)
양식
solid
mp
69-72 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)