주요 문서
439924
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COCH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
212.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
128-130 °C (lit.)
solubility
water: insoluble(lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)