주요 문서
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilane
99%
동의어(들):
3-Silapentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2SiH2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.22
Beilstein:
1730902
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)