주요 문서
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophene-1,1-dioxide
97%
동의어(들):
3,4-Epoxysulfolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
134.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to prepare sulfolene derivatives and acyclic polyenes used in natural product synthesis. For a synthesis, see Tetrahedron Lett.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)