주요 문서
412821
Sigma-Aldrich
Octyl/decyl glycidyl ether
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C13H26O2.C12H24O2.C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-13-12-15-13;1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12;1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h13H,2-12H2,1H3;12H,2-11H2,1H3;11H,2-10H2,1H3
InChI key
ROYIYXFLFCALMQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)