주요 문서
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
동의어(들):
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
포함
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
InChI key
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)