주요 문서
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
동의어(들):
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
Beilstein:
1753567
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)