주요 문서
400920
Sigma-Aldrich
Lithium zirconate
−80 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li2ZrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
입자 크기
−80 mesh
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
InChI key
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.