주요 문서
400270
Sigma-Aldrich
Lithium thiophenolate solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Thiophenol lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SLi
CAS Number:
Molecular Weight:
116.11
Beilstein:
3597301
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
core: lithium
농도
1.0 M in THF
bp
67 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI key
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)