주요 문서
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
동의어(들):
Lithium 2-propanolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOLi
CAS Number:
Molecular Weight:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
powder and chunks
반응 적합성
core: lithium
SMILES string
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)