주요 문서
399981
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
동의어(들):
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
350.41
Beilstein:
2060986
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI key
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)