주요 문서
392561
Sigma-Aldrich
Methyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
동의어(들):
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
262.37
Beilstein:
4291461
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
InChI key
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)