391905
Dimethylmalonyl chloride
98%
동의어(들):
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(H3C)2C(COCl)2
CAS Number:
Molecular Weight:
169.01
Beilstein:
774374
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
InChI key
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter