주요 문서
387789
Sigma-Aldrich
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
동의어(들):
Amberlite IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4CH2N(CH3)3F
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식
macroporous
Quality Level
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
2.0-3.0 mmol/g loading
입자 크기
20-50 mesh
관련 카테고리
애플리케이션
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)