주요 문서
381977
Sigma-Aldrich
Hydroquinine-9-phenanthryl ether
97%
동의어(들):
O-(9-Phenanthryl)hydroquinine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H34N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
502.65
Beilstein:
4848702
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
mp
120 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
InChI key
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)