주요 문서
386634
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, mixture of cis and trans
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H10CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)