8.18248
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
동의어(들):
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H5P(O)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
212-534-3
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
전이 온도
flash point 204 °C
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
399.2 °F
Flash Point (°C)
204 °C