주요 문서
382280
Sigma-Aldrich
Silver-exchanged zeolite
granular, +20 mesh
동의어(들):
Ag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag84Na2[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
양식
granular
Quality Level
구성
Ag, 35%
반응 적합성
core: silver
reagent type: catalyst
입자 크기
+20 mesh
mp
>500 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silver-exchanged zeolite selectively removes halogens from gas streams and also serves as catalyst.
애플리케이션
Silver-exchanged zeolite is used:
  • As a catalyst in the low-temperature CO isotopic scrambling reaction.
  • To capture radioiodine from the vapor phase, which is then thermally converted into silver sodalite.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Maddrell ER, et al.
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)