주요 문서
334413
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
양식
powder
입자 크기
100 mesh (>90%)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)