주요 문서
381381
Sigma-Aldrich
Allyl methyl carbonate
98%
동의어(들):
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2OCOOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
Beilstein:
1746960
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)
Synlett, 725-725 (1992)